形状
aqueous glycerol solution
分子量
antigen 47-51 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G5791-50UG-LBL:
G5791-VAR:
G5791-50UG-PW:
G5791-50UG:
G5791-BULK:
試験成績書(COA)