由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
>20,000 units/mg protein
分子量
30.2 kDa (269 amino acids, predicted from the nucleotide sequence)
組成
protein, 0.1- 0.3 mg/mL Bradford
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
nucleic acid detection: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli CFT073 ... mutM(1038243)
Escherichia coli K12 ... mutM(946765)
詳細
Research area: Cell signaling
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F3174-10UG:
F3174-BULK:
F3174-10UG-PW:
F3174-VAR:
試験成績書(COA)