分子量
antigen ~42 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GATA1(2623)
mouse ... Gata1(14460)
rat ... Gata1(25172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G4671-VAR:
G4671-BULK:
G4671-100UG:
G4671-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ