Merck
G4254
Sigma-Aldrich
Glycine p-nitroanilide
protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3O3
CAS番号:
分子量:
195.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
溶解性
acetone: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5,9H2,(H,10,12)
InChI Key
VZZMNSJSZXVCCW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4254-1G:
G4254-100MG:
G4254-BULK:
G4254-250MG:
G4254-VAR:
G4254-5G:
試験成績書(COA)