Merck
G4168
Sigma-Aldrich
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate
≥90% (TLC)
別名:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N3O9
分子量:
373.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
mp
373.3 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI Key
NHNYHKRWHCWHAJ-DGTMBMJNSA-N
アプリケーション
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate is used to make N-linked glycopeptides in glycobiology and in "click" chemistry.
糖鎖生物学におけるN-結合型糖ペプチドの生成に使用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4168-BULK:
G4168-VAR:
G4168-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steven Lal et al.
The Journal of organic chemistry, 76(7), 2367-2373 (2011-03-10)
A careful methodological study revealed a true Click catalytic system based on commercially available [CuBr(PPh(3))(3)]. This system is active at room temperature, with 0.5 mol % [Cu] (or less), in the absence of any additive, and it does not require