Merck
G305000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,630
10 G
¥73,300
¥8,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,630
10 G
¥73,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
¥8,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)