Merck
G211050
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-TBDMS-rG(ib) ホスホロアミダイト
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
別名:
N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]-グアノシン、3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥30,100
5 G
¥61,000
10 G
¥119,000
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥30,100
5 G
¥61,000
10 G
¥119,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H68N7O9PSi
CAS番号:
分子量:
970.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
分子量
970.18 g/mol
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
核酸プロファイル
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
InChI Key
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib)ホスホロアミダイトは、2′O-TBDMS RNA スホロアミダイトのグループに属します。
アプリケーション
RNA干渉(RNAi)は、遺伝子発現を配列特異的に阻害するための一般的なツールとなっており、標的の検証やその他の医薬品開発技術に使用できます。配列特異的なRNAオリゴヌクレオチドを提供する最も便利な方法は、DNA合成と同様に、RNAホスホロアミダイトおよびRNA CPGを用いた固体支持体上での化学合成です。
特徴および利点
  • 業界標準の2′O-TBDMS保護基
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • メチルアミンやAMAに基づく脱保護法に適合
  • アクチベーターとしてETTまたはBTTとともに使用した場合、標準的なRNAホスホロアミダイトで優れたカップリング結果を達成;アクチベーター42で最善の結果
  • 高速脱保護Cap Aではなく標準的な無水酢酸キャッピング試薬でキャッピング
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造
その他情報
RNAの独自の特性により、診断や治療、ならびに基礎的な分子生物学研究におけるさまざまな用途の開発が進められています。RNAは以下の用途に使用できます:
  • 触媒剤(リボザイム)
  • アフィニティーリガンド(アプタマー)
  • 遺伝子サイレンシング (RNA干渉)を導入する薬剤(a)
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G211005-01:4548173308128
G211050-2G:
G211050-10G:4548173358970
G211050-5G:4548173343501
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)