Merck
F9682
Sigma-Aldrich
FSL-LEa(tri)
別名:
FSL-LEA(GALb3[Fa4]GLCNb)-SA1-L1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥64,920
¥64,920
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥64,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H125N3NaO25P
分子量:
1462.71
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥64,920
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
solid
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
保管温度
−20°C
アプリケーション
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。FSL-Lea(トリ)は、血液型Lea抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。KODE構成体により修飾された細胞をKODE細胞といい 、通常、正常な生存性と機能を維持しています。
FSL-Lea(トリ)は、血液型Lea抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。本製品は、再現性のある制御されたレベルの血液型Lea抗原を赤血球に付着させるために使用できます。こうしたKODE細胞は、ポリクローナル試薬を含むたいていの抗Lea型試薬と反応します。また、こうした試薬はLeaとも交差反応するため、Lea-KODE細胞はモノクローナル抗Leb抗体とも反応します。
その他情報
FSL-Lea(トリ)は、Lewis式血液型Lea三糖をもつ生細胞などの疎水性表面を標識するためにデザインされた、KODE技術による構成体です。KODE FSL構成体はすべて、機能成分(F)、スペーサー(S)、ジアシル脂質(L)の3つの不可欠なデザイン可能な特性からなります。FSL-Lea(トリ)は、Fに該当するLewis式血液型Lea三糖Galβ(Fucα4)GlcNAcβが、O(CH2)3NHスペーサー(SA1)を介し、ジオレオイルホスファチジルエタノールアミンの活性化アジピン酸誘導体(L)に結合した構成になっています。
法的情報
KODE Constructs are supplied by KODE Biotech Materials Limited under license from KODE Biotech Limited.
KODE is a trademark of KODE Biotech Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F9682-1MG-PW:
F9682-BULK:
F9682-VAR:
F9682-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)