Merck
F9142
Supelco
Flow adapter for jacketed LC columns
column I.D. 2.5 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
テクニック
LPLC: suitable
カラム内径
2.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各フローアダプターは、20 μmの多孔性HDPE層支持体、TFE/ポリプロピレンOリングシール、ステンレス鋼製調製棒、PTFE本体、および5フィート(1.5メートル)のFEPチューブとともに提供されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)