スキップする
F8932
ファトスタチン臭化水素酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
25B11 臭化水素塩, 4-[4-(4-メチルフェニル)-2-チアゾリル]-2-プロピルピリジン臭化水素酸塩, ファトスタチンA臭化水素酸塩;2-(2-プロピルピリジン-4-イル)-4-p-トリルチアゾール臭化水素酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥17,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2S·HBr
CAS番号:
分子量:
375.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥17,200
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)C)c2cc(ncc2)CCC.Br
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
General description
ファトスタチンは、非ステロールジアリールチアゾール誘導体です。インスリン誘発性の脂肪生成を防ぎ、脂肪酸、トリグリセリド、低密度リポタンパク質の量を減らします。ファトスタチンには抗腫瘍および抗有糸分裂特性があります。
Application
ファトスタチン臭化水素酸塩は次のように使用されています。
  • 抗癌活性と有糸分裂微小管紡錘体への影響を研究するため
  • 気孔の発達に対する影響を研究するため
  • SREBP切断活性化タンパク質(SCAP)によるステロール調節エレメント結合タンパク質(SREBP)の護衛を防ぐため
Biochem/physiol Actions
ファトスタチン臭化水素酸塩は、SREBP阻害剤です。
ファトスタチン臭化水素酸塩は、SREBP阻害剤です。ファトスタチン臭化水素酸塩は、SREBPを阻害することにより、マウスの脂肪産生を抑制し、グルコースレベルを低下させます(ステロール調節エレメント結合タンパク質)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
341329HPA004713M5921
Fatostatin A cell-permeable diarylthiazole compound that prevents the cellular activation of the SREBP-1/2 precursors to the active nuclear forms by blocking SREBPs-SCAP ER to Golgi translocation.
Sigma-Aldrich
341329
Fatostatin
description
≥98% (HPLC), powder
description
A cell-permeable diarylthiazole compound that prevents the cellular activation of the SREBP-1/2 precursors to the active nuclear forms by blocking SREBPs-SCAP ER to Golgi translocation.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
BioXtra, ≥99.0%
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
F8932-5MG: + F8932-IP: + F8932-25MG: + F8932-VAR: + F8932-BULK-CR: + F8932-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)