表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥37,300 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥134,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H10NO5P · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
183.10 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCN(O)C=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c6-4-5(7)2-1-3-11(8,9)10/h4,7H,1-3H2,(H2,8,9,10)
InChI key
GJXWDTUCERCKIX-UHFFFAOYSA-N
Application
ホスミドマイシンナトリウム塩水和物は、 1-デオキシ-D-キシルロース5-リン酸塩還元イソメラーゼの阻害剤として、Satureja khuzistanicaという植物のモノトロピンカルバクロール生合成の研究に使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
ホスミドマイシンは、1-デオキシ-D-キシルロース5-リン酸レダクトイソメラーゼ(DXR)(MEP合成酵素)のインヒビターであり、抗マラリア薬です。
ホスミドマイシンは、1-デオキシ-D-キシルロース5-リン酸レダクトイソメラーゼ(DXR)(MEP合成酵素)のインヒビターであり、抗マラリア薬です。1-デオキシ-D-キシルロース5-リン酸レダクトイソメラーゼ(DXR)は、グラム陰性細菌、グラム陽性細菌、植物、最も毒性の強いマラリアを引き起こす寄生虫である熱帯熱マラリア原虫におけるイソプレノイド生合成の非メバロン酸経路の第1段階に関与する酵素です(哺乳類はイソプレノイドをメバロン酸経路経由で産生します)。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (NMR) | description ≥97% (NMR) | description powder | description meets USP testing specifications, powder |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
F8682-5MG: + F8682-BULK: + F8682-25MG: + F8682-VAR:
jan