Merck
F8252
Sigma-Aldrich
フェロセンカルボキシアルデヒド
別名:
シクロペンタジエニル(ホルミルシクロペンタジエニル)鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10FeO
CAS番号:
分子量:
214.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI Key
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8252-25G:
F8252-BULK:
F8252-5G:
F8252-1G:
試験成績書(COA)