クローン
FD19, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~28 kDa
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of A431 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FADD(8772)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F8053-200UL:
F8053-BULK:
F8053-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ