F6807
フレロキサシン
別名:
RO 23-6240, 6,8-ジフルオロ-1-(2-フルオロエチル)-1,4-ジヒドロ-7-(4-メチルピペラジノ)-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸, 6,8-ジフルオロ-1-(2-フルオロエチル)1,4-ジヒドロ-7-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-オキソ-3-キノリンカルボン酸, AM-833, メガロシン, メガロン
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to off-white
溶解性
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
XBJBPGROQZJDOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
F6807-VAR:
F6807-BULK:
F6807-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ