Merck
F6758
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37N3O5S
CAS番号:
分子量:
527.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
N-Formyl-Met-Leu-Phe benzyl ester, ≥97% (HPLC)
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C28H37N3O5S/c1-20(2)16-24(30-26(33)23(29-19-32)14-15-37-3)27(34)31-25(17-21-10-6-4-7-11-21)28(35)36-18-22-12-8-5-9-13-22/h4-13,19-20,23-25H,14-18H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,33)(H,31,34)
InChI Key
JLPUHKTWXUMQGL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formyl peptide chemoattractants: a model of the receptor on rabbit neutrophils.
R J Freer et al.
Biochemistry, 21(2), 257-263 (1982-01-19)