スキップする
F6513
フザリン酸
From Gibberella fujikuroi, ≥98% (TLC), Dopamine β-hydroxylase inhibitor, powder
別名:
5-ブチルピコリン酸, 5-ブチルピリジン-2-カルボン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,500
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥51,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO2
CAS番号:
分子量:
179.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-643-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
125804
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
¥16,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フザリン酸, from Gibberella fujikuroi
biological source
Gibberella fujikuroi
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
95-97  °C
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DBH(1621)
General description
Chemical structure: pyridine
Biochem/physiol Actions
ド-パミンβ-ヒドロキシラ-ゼインヒビタ-。
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
55952798673F0600000
フザリン酸 derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
Supelco
55952
フザリン酸
フマル酸 anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
798673
フマル酸
フマル酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
フマル酸
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フザリン酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
F6513-5G: + F6513-250MG: + F6513-1G: + F6513-BULK: + F6513-VAR: + F6513-1G-PW: + F6513-250MG-PW: + F6513-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)