Merck
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95% (Radiochemical Purity)
フォーム
methanol solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)