サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
50 tabs | カートの在庫状況を確認する | ¥42,100 |
100 tabs | カートの在庫状況を確認する | ¥76,900 |
この商品について
¥42,100
製品名
o-ジアニシジン 二塩酸塩, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 25 mg/mL | solubility water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles) | solubility water: 2.5 mg/mL, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form powder | form tablet | form crystalline |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-ジアニシジン 二塩酸塩
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D9154-50TAB:4.548173224251E12 + D9154-100TAB:4.548173224244E12
jan