Merck
F4638
Polaroid®モノクロフィルム
Polaroid Type 667, This product has been discontinued. See product Z736627, Fujifilm FP-3000B, Instant Black & White Film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
詳細
Format P
ISO Daylight Speed (ASA/DIN) 3000/36°
print size 31/4 in. 41/4 in.
包装
pack of 10 exposures
メーカー/製品名
Polaroid Type 667
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらはネガ無し(P)またはネガ付き(P/N)のインスタントフィルムです。ネガは亜硫酸ナトリウム溶液で軽く洗浄する必要があります。特に注意事項のない限り、プリントはコ-トする必要があります。パンクロマチックフィルムです。専門家用の製品は、同じ特性を持っていますが、より厳しい写真の規格を満たしています。
中程度のコントラスト、高スピ-ド、コ-トなし、Type107Cの専門家用同等品。
法的情報
Polaroid is a registered trademark of Polaroid Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)