溶解性
alcohol: soluble
SMILES記法
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI Key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0778-10MG-PW:
F0778-50MG-PW:
F0778-50MG:
F0778-VAR:
F0778-BULK:
F0778-10MG:
試験成績書(COA)