表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥71,600 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥358,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H7N2NaO3S
CAS番号:
分子量:
234.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
製品名
ゾニサミド ナトリウム塩, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility 3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| originator Eisai | originator - | originator - | originator - |
| color white to beige | color off-white | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Z2001-IP: + Z2001-BULK: + Z2001-100MG: + Z2001-10MG: + Z2001-VAR:
jan