安全性情報
F0315
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
EMEM, MEM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥5,180
¥5,180
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥5,180
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
¥5,180
出荷予定日2025年5月16日
バルクの問い合わせ
製品名
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Generally used to grow attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of FBS, calf or horse sera.
再構成
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
F0315-BULK:
F0315-VAR:
F0315-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)