製品EPM1344-0000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CSA and CE compliant
I24
non refridgerated
orbit diameter 3/4 in.
platform not included
メーカー/製品名
Eppendorf® M1344-0000 (US)
パラメーター
temp. range (ambient +7 to 60°C)
25-500 rpm (speed range)
W × D × H
56 cm × 76.2 cm × 61 cm
プラットフォームサイズ
46 cm × 46 cm
重量
60 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- New Brunswick™ model I24 compact biological shaker is available with incubation only.
- Features a clear lid for easy viewing of the samples.
- User-friendly keypad with LED display to calibrate the speed and temperature.
- Audible and visual alarms.
- Powerful fan and heater provide rapid heat up and temperature recovery
- RS -232 interface for data logging directly to the PC
- Accepts a wide variety of flasks up to 2.8 L in size.
benchtop incubator with built-in shaker
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)