製品EPM1231-9933は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
stainless steel
特徴
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1231-9933 (Global)
L × W
30.5 cm × 42 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)