Merck
EP6731011045
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Oxygen control, inner door with 4 door segments, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104405
製品EP6731011045は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 6731011045
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, 1 – 20 % oxygen control, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
特徴および利点
  • 1 – 20 % oxygen control
  • handle right side
  • inner door with 4 door segments
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • including water tray and four shelves (stainless steel)
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
法的情報
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)