製品EP6731010355は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 6731010355
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, water and humidity monitoring package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
特徴および利点
- water and humidity monitoring package
- handle left side
- inner door with 4 door segments
- 180° HTD (standard with C170i)
- including water tray and four shelves (stainless steel)
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
法的情報
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)