Merck
EP6133000908
Eppendorf BioPhotometer® D30
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz (US)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
特徴
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiodes
including Eppendorf μCuvette G1.0
メーカー/製品名
Eppendorf® 6133000908 (US)
W × D × H
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
サイズ
12.5 mm × 12.5 mm , cuvette shaft
重量
5.4 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)