Merck
EP6001000911
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 11 x boxes (2.5 in.), (11 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001000911 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
キャパシティ
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 boxes), Innova C760 (max. 440 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 396 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG