Merck
EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5920722000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
capacity 29 x 9 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920722000 (Global)
パラメーター
3,122 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
129 mm
直径
17.5 mm
適合性
for use with High-capacity bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)