Merck
EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5920720007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920720007 (Global)
パラメーター
3,046 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
114 mm
直径
16 mm
適合性
for use with High-capacity bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)