Merck
EP5910760000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 500 mL conical tubes, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5910760000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 500 mL tubes
for 500 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910760000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)