Merck
EP5895190006
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5895190006は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 0.2 to 750 mL ubes and flasks and plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 x universal-large buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895190006 (Global)
パラメーター
4,200 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The large Centrifuge 5920 R is a benchtop centrifuge that combines exceptional capacity with a compact and ergonomic design. It has similar dimensions to refrigerated competitor models in the 3-liter segment, but has an outstanding capacity of up to 4 x 1,000 mL or 52 x 50 mL tubes. Optimize high-throughput centrifugation and make your daily work easier.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)