Merck
EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5825745000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom
特徴
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825745000 (Global)
パラメーター
3,171 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
136 mm
直径
98 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)