Merck
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5825736001は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
round bottom
特徴
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825736001 (Global)
パラメーター
3,061 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
119 mm
直径
16 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)