製品EP5820772000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820772000 (Global)
パラメーター
20,913 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)