Merck
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
製品EP5810755000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810755000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 250 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)