Merck
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
製品EP5804728009は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds 50 ml Falcon
包装
pack of 8 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804728009
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)