Merck
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5804719000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804719000
パラメーター
5,000 max. RCF (4,500 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)