Merck
EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
製品EP5804712005は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
for 100 ml rectangular buckets
包装
set of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804712005
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)