Merck
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5702763004は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702763004 (Global)
パラメーター
2.577 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
12 mm
適合性
for use with 90 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)