製品EP5702717002は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 25 mL tubes
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702717002
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)