Merck
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5702706000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702706000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-35-30-17
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)