Merck
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
別名:
Eppendorf® Rotor Lid Seals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.15
製品EP5495515003は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495515003
適合性
Centrifuge models 5420, 5425/R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-24x2/-PTFE (Centrifuge 5425/R)
アプリケーション
CENTRIFUGATION
特徴および利点
FA-24×2 (Centrifuge 5420, 5425/R)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)