Merck
EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5427752005は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427752005
パラメーター
13,200 max. RCF (19,090 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)