Merck
EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
製品EP5427708006は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
包装
pack of 18 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427708006 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)