Merck
EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
製品EP5424700004は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5424700004
パラメーター
15,000 max. RCF (21,130 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)