Merck
EP5420000040
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
別名:
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
製品EP5420000040は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
with rotor FA-24x2
アプリケーション
Centrifugation
特徴および利点
with keypad control panel for easy cleaningwith aerosol-tight Rotor FA-24x2non-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)