Merck
EP5409707000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
製品EP5409707000は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
aluminum
特徴
aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409707000 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5427 R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)