製品EP5409704001は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409704001 (Global)
パラメーター
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5427R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor incudesan aerosol-tight lid and is to be used with Eppendorf centrifuge 5427 R. It has a maximum spinning speed of 19090 × g (13,200 rpm). Aerosol tightness of lid has been tested and certified in accordance with Annex AA of the IEC 1010-2-020/IEC 61010-2-020. Certificate is included in the operating manual.
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
特徴および利点
- Max. speed: 19,090 × g (13,200 rpm)
- Rotor with higher rim for safe centrifugation of up to 24 spin columns
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock lid
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)