Merck
EP5405000107
Eppendorf® Centrifuge 5425
refrigerated: no, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
別名:
Eppendorf® Centrifuge 5425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
製品EP5405000107は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5405000107
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
Extended Rim rotor for increased safety. Quicklock for fast and easy operation. Whisper quiet.
アプリケーション
Centrifugation
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)